Läs mer
2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole, 99%
Produktkod. 11429297
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429297 250 g 250g
11419297 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11429297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21355.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 29490-19-5 | C3H4N2S2 | 132.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29490-19-5
Molekylformel C3H4N2S2
Molekylvikt (g/mol) 132.20
MDL-nummer MFCD00038349
InChI-nyckel FPVUWZFFEGYCGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole, 5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 5-methyl, 5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-thiol, 2-methyl-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole, d2-1,3,4-thiadiazoline-5-thione, 2-methyl, cefazolin impurity e, pubchem9932, acmc-1cbwn
PubChem CID 1810203
IUPAC-namn 5-methyl-3H-1,3,4-thiadiazole-2-thione
LEDER CC1=NNC(=S)S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
Smältpunkt 182°C to 185°C
Kvantitet 250 g
Beilstein 606663
Formel vikt 132.21
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.