Läs mer
2-Mercapto-5-metylbenzimidazol, 98 %
Produktkod. 11399589
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11399589 5 g 5g
11453494 25 g 25g
11463494 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11399589 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11192.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 27231-36-3 | C8H8N2S | 164,23 g/mol
2-merkapto-5-metylbensimidazol används som tillsats i flytande paraffin. Och används också i elektrokemiska tekniker, korrosionsinhibitorer för stål under mycket sura förhållanden och påpekade att effektiviteten av den heterocykliska föreningen kan vara intimt förknippad med dess molekylära struktur.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-merkapto-5-metylbensimidazol används som tillsats i flytande paraffin. Och används också i elektrokemiska tekniker, korrosionsinhibitorer för stål under mycket sura förhållanden och påpekade att effektiviteten av den heterocykliska föreningen kan vara intimt förknippad med dess molekylära struktur.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27231-36-3
Molekylformel C8H8N2S
Molekylvikt (g/mol) 164.23
MDL-nummer MFCD00010617
InChI-nyckel CWIYBOJLSWJGKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercapto-5-methylbenzimidazole, 5-methyl-1h-benzo d imidazole-2 3h-thione, 5-methyl-1h-benzimidazole-2-thiol, 5-methyl-2-benzimidazolethiol, 5-methyl-2-mercaptobenzimidazole, 5-methyl-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 2h-benzimidazole-2-thione, 1,3-dihydro-5-methyl, 1,3-dihydro-5-methyl-2h-benzimidazole-2-thione, 5-methyl-1h-benzoimidazole-2-thiol, 5-methylbenzimidazole-2-thiol
PubChem CID 712373
IUPAC-namn 5-metyl-l,3-dihydrobensimidazol-2-tion
LEDER CC1=CC=C2NC(=S)NC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercapto-5-methylbenzimidazole
Smältpunkt ∼295 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 5083
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 164.23
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Mercapto-5-methylbenzimidazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Mercapto-5-methylb
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.