Läs mer
2-Mercapto-5-n-propylpylimidin, 98 %
Produktkod. 11342249
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342249 1 g 1g
11352249 5 g 5g
11362249 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11342249 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27239.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52767-84-7 | C7H10N2S | 154,23 g/mol
Genom att använda 2-merkapto-5-n-propylpyrimidin (MPP) som täckande ligander framställdes kopparnanokluster med olika kärnstorlekar med användning av en kemisk reduktionsmetod. 2-merkapto-5-n-propylpyrimidin finner användning som sätt att syntetisera enantiomeriskt anrikade föreningar. Används som ett luktämne för att upptäcka naturgasläckor. Som intermediär i organiska synteser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Genom att använda 2-merkapto-5-n-propylpyrimidin (MPP) som täckande ligander framställdes kopparnanokluster med olika kärnstorlekar med en kemisk reduktionsmetod. 2-merkapto-5-n-propylpyrimidin finner användning som sätt att syntetisera enantiomeriskt anrikade föreningar. Används som ett luktämne för att upptäcka naturgasläckor. Som intermediär i organiska synteser.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52767-84-7
Molekylformel C7H10N2S
Molekylvikt (g/mol) 154.23
MDL-nummer MFCD07777095
InChI-nyckel YZFGTZRDMRKBBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-propylpyrimidine-2-thiol, 2-mercapto-5-n-propylpyrimidine, pubchem9576, 5-propylpyrimidine-2 1h-thione
PubChem CID 12356156
LEDER CCCC1=CNC(=S)N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercapto-5-n-propylpyrimidine
Smältpunkt 207°C to 211°C
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 5-propyl-lH-pyrimidin-2-tion
Formel vikt 154.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.