Läs mer
2-Mercapto-5-nitrobenzimidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Mercapto-5-nitrobenzimidazole |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5N3O2S/c11-10(12)4-1-2-5-6(3-4)9-7(13)8-5/h1-3H,(H2,8,9,13) |
| Formel vikt | 195.0102 |