Läs mer
2-Mercapto-6,7-dimethyl-pteridin-4-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Mercapto-6,7-dimethyl-pteridin-4-ol |
| CAS | 54030-51-2 |
| Molekylformel | C8H8N4OS |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N4OS/c1-3-4(2)10-6-5(9-3)7(13)12-8(14)11-6/h1-2H3,(H2,10,11,12,13,14) |
| LEDER | Cc1nc2nc(S)nc(O)c2nc1C |
| IUPAC-namn | 6,7-dimethyl-2-sulfanylpteridin-4-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.24 |
| Formel vikt | 208.0419 |