Läs mer
Alfa Aesar™ 2-Mercapto-6-nitrobenzothiazole, 96%
Produktkod. 11423747
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11423747 1 g 1g
11433747 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11423747 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer A18211.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 4845-58-3
Molekylformel C7H4N2O2S2
Molekylvikt (g/mol) 212.24
MDL-nummer MFCD00041850
InChI-nyckel QPOZGXKWWKLJDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercapto-6-nitrobenzothiazole, 6-nitrobenzo d thiazole-2-thiol, 6-nitro-2-mercaptobenzothiazole, 6-nitrobenzo d thiazole-2 3h-thione, 6-nitrobenzothiazole-2-thiol, 2 3h-benzothiazolethione, 6-nitro, usaf ek-3991, 6-nitro-1,3-benzothiazole-2-thiol, 2-benzothiazolinethione, 6-nitro, 2-benzothiazolethiol, 6-nitro
PubChem CID 947375
IUPAC-namn 6-nitro-3H-1,3-benzothiazole-2-thione
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=C2NC(=S)SC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercapto-6-nitrobenzothiazole
Smältpunkt 250°C to 254°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 212.24
Procent renhet 96%