Läs mer
Alfa Aesar™ 2-Mercapto-6-nitrobenzothiazole, 96%
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Mercapto-6-nitrobenzothiazole |
| Smältpunkt | 250°C to 254°C |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 212.24 |
| Procent renhet | 96% |