Läs mer
2-Mercapto-6-phenylpyrimidin-4-ol, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Mercapto-6-phenylpyrimidin-4-ol |
| CAS | 36822-11-4 |
| Molekylformel | C10H8N2OS |
| MDL-nummer | MFCD00059166 |
| Kvantitet | 10 g |
| LEDER | OC1=NC(S)=NC(C2=CC=CC=C2)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.25 |
| Procent renhet | 95% |