missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Mercapto-L-histidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Mercapto-L-histidine |
| CAS | 2002-22-4 |
| Molekylformel | C6 H9 N3 O2 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N3O2S/c7-4(5(10)11)1-3-2-8-6(12)9-3/h2,4H,1,7H2,(H,10,11)(H2,8,9,12)/t4-/m0/s1 |
| LEDER | N[C@@H](Cc1c[nH]c(S)n1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-3-(2-sulfanyl-1H-imidazol-4-yl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.22 |
| Formel vikt | 187.0415 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?