Läs mer
2-Mercapto-N-methyl-benzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Mercapto-N-methyl-benzamide |
| CAS | 20054-45-9 |
| Molekylformel | C8 H9 N O S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | o-Mercapto-N-methylbenzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NOS/c1-9-8(10)6-4-2-3-5-7(6)11/h2-5,11H,1H3,(H,9,10) |
| LEDER | CNC(=O)c1ccccc1S |
| IUPAC-namn | N-methyl-2-sulfanylbenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.228 |
| Formel vikt | 167.04 |