missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Mercapto-N-methyl-benzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Mercapto-N-methyl-benzamide |
| CAS | 20054-45-9 |
| Molekylformel | C8 H9 N O S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | o-Mercapto-N-methylbenzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NOS/c1-9-8(10)6-4-2-3-5-7(6)11/h2-5,11H,1H3,(H,9,10) |
| LEDER | CNC(=O)c1ccccc1S |
| IUPAC-namn | N-methyl-2-sulfanylbenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.228 |
| Formel vikt | 167.04 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?