Läs mer
2-Mercapto-succinic Acid diethyl ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Mercaptosuccinic acid diethyl ester |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O4S/c1-3-11-7(9)5-6(13)8(10)12-4-2/h6,13H,3-5H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 206.0613 |