Läs mer
2-Mercaptoacetamide (in Methanolic Ammonia Solution 10g/100ml approx.), 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10727885
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10727885 25 g 25g
10180682 1 g 1g
10088281 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10727885 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer GK00437EB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 758-08-7 , 7664-41-7 , 67-56-1
Molekylformel C2H5NOS
Molekylvikt (g/mol) 91.128
MDL-nummer MFCD00068159
InChI-nyckel GYXHHICIFZSKKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptoacetamide, mercaptoacetamide, thioglycolamide, acetamide, 2-mercapto, thioglycolamide crude, usaf ha-3, acetamide, 2-mercapto-6ci,7ci,8ci,9ci, 2-mercaptoacetamide in solution nh3/meoh, thiolacetamide, a-mercaptoacetamide
PubChem CID 12961
IUPAC-namn 2-sulfanylacetamide
LEDER C(C(=O)N)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercaptoacetamide (in Methanolic Ammonia Solution 10g/100ml approx.)
CAS Min % 10.0, 7.0, 75.0
CAS Max % 12.0, 13.0, 83.0
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel SHCH2C(O)NH2
Kvantitet 25 g
Formel vikt 91.13
Procent renhet 97%