Läs mer
2-Mercaptobenzimidazole-4,5,6,7-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Mercapto-4,5,6,7-d4-benzimidazole |
| CAS | 931581-17-8 |
| Molekylformel | C7 2H4 H2 N2 S |
| Kvantitet | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H6N2S/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4 H,(H2,8,9,10)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2[nH]cnc2c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 4,5,6,7-tetradeuterio-1 H-benzimidazole-2-thiol |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.23 |
| Formel vikt | 154.0503 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |