Läs mer
2-Mercaptobenzimidazole, 97%
Produktkod. 11433917
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11433917 500 g 500g
11423917 100 g 100g
11389589 250 g 250g
11443917 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11433917 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18350.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 583-39-1 | C7H6N2S | 150.20 g/mol
2-Mercaptobenzimidazol används som ett antinedbrytningsmedel. Det används för att skydda gummi från oxidation. Det används också som en mellanprodukt vid framställning av rabeprazol. Vidare finner den tillämpning i läkemedel mot spetälska inom medicin. Utöver detta används det som ett vitmedel för kopparplätering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-Mercaptobenzimidazol används som ett antinedbrytningsmedel. Det används för att skydda gummi från oxidation. Det används också som en mellanprodukt vid framställning av rabeprazol. Vidare finner den tillämpning i läkemedel mot spetälska inom medicin. Utöver detta används det som ett vitmedel för kopparplätering.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 583-39-1
Molekylformel C7H6N2S
Molekylvikt (g/mol) 150.20
MDL-nummer MFCD00466107
InChI-nyckel YHMYGUUIMTVXNW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 707035
LEDER S=C1NC2=CC=CC=C2N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercaptobenzimidazole
Smältpunkt 305°C to 310°C
Flampunkt >250°C (487°F)
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 119867
Merck Index 14,1082
Synonym 2-mercaptobenzimidazole, 1h-benzoimidazole-2-thiol, 2-benzimidazolethiol, 1h-benzimidazole-2-thiol, 1h-benzo d imidazole-2-thiol, o-phenylenethiourea, antioxidant mb, mercaptobenzimidazole, 2-mercaptobenzoimidazole, antiegene mb
Löslighetsinformation Soluble in alcohol
IUPAC-namn 1,3-dihydrobensimidazol-2-tion
Formel vikt 150.2
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.