Läs mer
2-Mercaptobenzimidazol, 98 %
Produktkod. 10397050 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10397050 1 kg Plastflaska 1kg
10477320 5 g Glasflaska 5g
10487320 100 g Plastflaska 100g
10275170 250 g Plastflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10397050 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 125440010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 583-39-1 | C7H6N2S | 150,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 583-39-1
Molekylformel C7H6N2S
Molekylvikt (g/mol) 150.20
MDL-nummer MFCD00466107
InChI-nyckel YHMYGUUIMTVXNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptobenzimidazole, 1h-benzoimidazole-2-thiol, 2-benzimidazolethiol, 1h-benzimidazole-2-thiol, 1h-benzo d imidazole-2-thiol, o-phenylenethiourea, antioxidant mb, mercaptobenzimidazole, 2-mercaptobenzoimidazole, antiegene mb
PubChem CID 707035
LEDER S=C1NC2=CC=CC=C2N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercaptobenzimidazole
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 302 °C till 307 °C
Färg Beige till Vit
Kokpunkt 451 °C
Flampunkt >250 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 1 kg
Beilstein 24, 119
Merck Index 15, 1084
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 2,6 g/L (23 °C). Andra lösligheter: lösliga i aceton, etylacetat och etanol
IUPAC-namn 2,3-dihydro-lH-l,3-bensodiazol-2-tion
Formel vikt 150.2
Procent renhet 98%
Olöslig materia 0,3% max. (i NaOH)
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Mercaptobenzimidazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.