Läs mer
2-Mercaptobenzimidazol, TRC
Produktkod. 30138540
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138540 5 g
30003854 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30138540 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2251905G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 583-39-1
Molekylformel C7 H6 N2 S
Molekylvikt (g/mol) 150.2
Synonym 1,3-Dihydro-2H-benzimidazole-2-thione, 2-Benzimidazolethiol (8CI), 2-Benzimidazolinethione (6CI,7CI), 1,3-Dihydro-2H-benzimidazole-2-thione, 1,3-Dihydro-2H-benzoimidazole-2-thione, 1H-Benzimidazole-2-thiol, 1H-Benzo[d]imidazole-2(3H)-thione, 1H-Benzo[d]imidazole-2-thiol, 2,3-Dihydro-1H-benzimidazole-2-thione, 2-Benzimidazolethione, 2-Mercapto-1H-benzimidazole, 2-Mercaptobenzimidazole, 2-Sulfhydrylbenzimidazole, 2-Thiobenzimidazole, AO-MB, ASM MB, Antage MB, Antigene MB, Antioxidant MB, Antioxidant MB/K, Benzimidazolin-2-thione, Curekind MBI/B, G 580, MB, MB/K, MBI 80, NSC 186246, NSC 21414, Nocrac MB, Nonflex MB, Permanax 21, Rhenogran MBI 80, Sandant MB, Sumilizer MB, Vulkanox MB, Vulkanox MBI, Vulkanox MG, o-Phenylenethiourea, 1H-Benzimidazole-2-thiol, Lansoprazole Imp. E (EP)
IUPAC-namn 1H-benzimidazol-2-tiol
LEDER Sc1nc2ccccc2[nH]1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-Benzimidazole-2-thiol
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H6N2S/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H2,8,9,10)
Formel vikt 150.0252