missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Mercaptobenzimidazole Zinc Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Mercaptobenzimidazole Zinc Salt |
| CAS | 3030-80-6 |
| Molekylformel | 2 C7 H5 N2 S . Zn |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C7H6N2S.Zn/c2*10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7;/h2*1-4H,(H2,8,9,10);/q;;+2/p-2 |
| LEDER | [Zn+2].[S-]c1nc2ccccc2[nH]1.[S-]c3nc4ccccc4[nH]3 |
| IUPAC-namn | zinc;1H-benzimidazole-2-thiolate |
| Molekylvikt (g/mol) | 363.795 |
| Formel vikt | 361.964 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?