Läs mer
2-Merkaptobenzoesyra, TRC
Produktkod. 30472623
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30472623 5 g
1 options
Produktkod. 30472623 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2517005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercaptobenzoic Acid
CAS 147-93-3
Molekylformel C7 H6 O2 S
Kvantitet 5 g
Synonym 2-Mercaptobenzoic acid (ACI), Benzoic acid, o-mercapto- (8CI), 2-Carboxybenzenethiol, 2-Carboxythiophenol, 2-Sulfanylbenzoic acid, 2-Thiosalicylic acid, NSC 2184, NSC 660640, o-Carboxythiophenol, o-Mercaptobenzoic acid, o-Sulfhydrylbenzoic acid, o-Thiosalicylic acid, Salicylic acid, 2-thio-, Thiophenol-2-carboxylic acid, Thiosalicylic acid
InChI formel InChI=1S/C7H6O2S/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10/h1-4,10H,(H,8,9)
LEDER OC(=O)c1ccccc1S
IUPAC-namn 2-sulfanylbensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 154.19
Formel vikt 154.0089