Läs mer
2-Mercaptobenzothiazole, 95%
Produktkod. 10163460 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1kg
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10163460 10 g Glasflaska 10g
10494385 50 g Plastflaska 50g
10716531 250 g Plastflaska 250g
10522141 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10163460 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 125450100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 149-30-4 | C7H5NS2 | 167.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 149-30-4
Molekylformel C7H5NS2
Molekylvikt (g/mol) 167.24
MDL-nummer MFCD00005781
InChI-nyckel YXIWHUQXZSMYRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptobenzothiazole, 2-benzothiazolethiol, captax, benzothiazolethiol, 2 3h-benzothiazolethione, benzothiazole-2-thiol, 1,3-benzothiazole-2-thiol, benzo d thiazole-2-thiol, rokon, rotax
PubChem CID 697993
ChEBI CHEBI:34292
IUPAC-namn 3H-1,3-bensotiazol-2-tion
LEDER C1=CC=C2C(=C1)NC(=S)S2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercaptobenzothiazole
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 172.0°C to 182.0°C
Färg Gult
Flampunkt 243°C
Förlust vid torkning 0.5% max. (60°C, 3 hrs)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Beilstein 27, II, 233
Merck Index 15, 5935
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.12g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in alcohol,acetone,benzene and,chloroform
Formel vikt 167.24
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.