Läs mer
2-Mercaptobenzothiazole, 97%
Produktkod. 11498026
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2500g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11498026 100 g 100g
11379589 10 g 10g
11408036 500 g 500g
11418036 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11498026 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14086.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 149-30-4 | C7H5NS2 | 167.244 g/mol
2-merkaptobensotiazol används för detektion av ekvivalenspunkten i volymmetri (komplexometri) och för koncentrationsbestämningar i kolorimetri. Det används också för fotometrisk bestämning av guld, kadmium, koppar, bly och palladium. Vidare används det som metallbearbetningsvätska, frostskyddsmedel, fett, korrosionsskyddsmedel och lim. Det fungerar som ett antibakteriellt och svampdödande medel. Den används också inom gummiindustrin som en vulkaniseringsaccelerator. Det hämmar dopamin beta-hydroxylas och biokorrosion i kylsystem, speciellt inom pappersindustrin. Utöver detta används det som träskyddsmedel och gummitillsats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Mercaptobenzothiazole används för detektion av ekvivalenspunkten i volymmetri (komplexometri) och för koncentrationsbestämningar i kolorimetri. Det används också för fotometrisk bestämning av guld, kadmium, koppar, bly och palladium. Vidare används det som metallbearbetningsvätska, frostskyddsmedel, fett, korrosionsskyddsmedel och lim. Det fungerar som ett antibakteriellt och svampdödande medel. Den används också inom gummiindustrin som en vulkaniseringsaccelerator. Det hämmar dopamin beta-hydroxylas och biokorrosion i kylsystem, speciellt inom pappersindustrin. Utöver detta används det som träskyddsmedel och gummitillsats.
Löslighet
Löslig i etanol, dietyleter, bensen, koltetraklorid, alkali och alkaliska lösningar. Lite löslig i aceton, nafta och isättika. Olösligt i vatten och bensin.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 149-30-4
Molekylformel C7H5NS2
Molekylvikt (g/mol) 167.244
MDL-nummer MFCD00005781
InChI-nyckel YXIWHUQXZSMYRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptobenzothiazole, 2-benzothiazolethiol, captax, benzothiazolethiol, 2 3h-benzothiazolethione, benzothiazole-2-thiol, 1,3-benzothiazole-2-thiol, benzo d thiazole-2-thiol, rokon, rotax
PubChem CID 697993
ChEBI CHEBI:34292
IUPAC-namn 3H-1,3-bensotiazol-2-tion
LEDER C1=CC=C2C(=C1)NC(=S)S2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercaptobenzothiazole
Smältpunkt 178°C to 182°C
Densitet 1.42
Flampunkt 243°C (469°F)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 119484
Känslighet Air sensitive
Merck Index 14,5868
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,diethyl ether,benzene,carbon tetrachloride,alkali and alkaline solutions; Slightly soluble in acetone,naphtha and glacial acetic acid; Insoluble in water and gasoline.
Formel vikt 167.25
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Mercaptobenzothiazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Mercaptobenzothiazole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.