Läs mer
2-Mercaptobenzothiazole, 97%
Produktkod. 10275921 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10275921 25 g Plastflaska 25g
10754933 5 g Glasflaska 5g
10526271 100 g Plastflaska 100g
10380114 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10275921 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 332050250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 149-30-4 | C7H5NS2 | 167.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 149-30-4
Molekylformel C7H5NS2
Molekylvikt (g/mol) 167.24
MDL-nummer MFCD00005781
InChI-nyckel YXIWHUQXZSMYRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptobenzothiazole, 2-benzothiazolethiol, captax, benzothiazolethiol, 2 3h-benzothiazolethione, benzothiazole-2-thiol, 1,3-benzothiazole-2-thiol, benzo d thiazole-2-thiol, rokon, rotax
PubChem CID 697993
ChEBI CHEBI:34292
IUPAC-namn 3H-1,3-bensotiazol-2-tion
LEDER C1=CC=C2C(=C1)NC(=S)S2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercaptobenzothiazole
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 172.0°C to 182.0°C
Färg Gult
Flampunkt 243°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 27, II, 233
Merck Index 15, 5935
Löslighetsinformation yellow solution
Formel vikt 167.24
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.