Läs mer
2-Mercaptobenzothiazolyl-(Z)-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(tert-butoxycarbonyl)isopropoxyiminoacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Mercaptobenzothiazolyl-(Z)-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(tert-butoxycarbonyl)isopropoxyiminoacetate |
| CAS | 89604-92-2 |
| Molekylformel | C20 H22 N4 O4 S3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Propanoic acid, 2-[[(Z)-[1-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(2-benzothiazolylthio)-2-oxoethylidene]amino]oxy]-2-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, Propanoic acid, 2-[[[1-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(2-benzothiazolylthio)-2-oxoethylidene]amino]oxy]-2-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, (Z)-, 1,1-Dimethylethyl 2-[(Z)-[1-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-2-oxoethylidene]amino]oxy-2-methylpropanoate, 2-[[(Z)-[1-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(2-benzothiazolylthio)-2-oxoethylidene]amino]oxy]-2-methylpropanoic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22N4O4S3/c1-19(2,3)27-16(26)20(4,5)28-24-14(12-10-29-17(21)22-12)15(25)31-18-23-11-8-6-7-9-13(11)30-18/h6-10H,1-5H3,(H2,21,22)/b24-14- |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)C(C)(C)O\N=C(/C(=O)Sc1nc2ccccc2s1)\c3csc(N)n3 |
| IUPAC-namn | tert-butyl 2-[(Z)-[1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-2-oxoethylidene]amino]oxy-2-methylpropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 478.6081 |
| Formel vikt | 478.0803 |