Läs mer
2-Mercaptobenzoxazol, 98+%
Produktkod. 11439473
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439473 100 g 100g
11429473 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11439473 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12346.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 2382-96-9 | C7H5NOS | 151,183 g/mol
2-Mercaptobenzoxazol används vid ytbehandling av material. Det används för att skydda metaller från korrosion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Mercaptobenzoxazole används vid ytbehandling av material. Det används för att skydda metaller från korrosion.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2382-96-9
Molekylformel C7H5NOS
Molekylvikt (g/mol) 151.183
MDL-nummer MFCD00005769
InChI-nyckel FLFWJIBUZQARMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptobenzoxazole, benzo d oxazole-2-thiol, 2-benzoxazolethiol, 2 3h-benzoxazolethione, benzoxazole-2-thiol, 2-benzoxazolinethione, 1,3-benzoxazole-2-thiol, benzoxazolinethione, 2-mercapto-1,3-benzoxazole, benzooxazole-2-thiol
PubChem CID 712377
IUPAC-namn 3H-1,3-bensoxazol-2-tion
LEDER C1=CC=C2C(=C1)NC(=S)O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercaptobenzoxazole
Smältpunkt 189 °C till 194 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 119483
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 151.19
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.