Läs mer
2-merkaptobensoxazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10285170 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10285170 25 g Glasflaska 25g
1 options
Produktkod. 10285170 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 125460250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 2382-96-9 | C7H5NOS | 151.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercaptobenzoxazole
Namnnotering 99%
CAS 2382-96-9
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 192°C to 195°C
Färg Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H5NOS
MDL-nummer MFCD00005769
Kvantitet 25 g
Beilstein 27, 181
Synonym 2-mercaptobenzoxazole, benzo d oxazole-2-thiol, 2-benzoxazolethiol, 2 3h-benzoxazolethione, benzoxazole-2-thiol, 2-benzoxazolinethione, 1,3-benzoxazole-2-thiol, benzoxazolinethione, 2-mercapto-1,3-benzoxazole, benzooxazole-2-thiol
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in aqueous alkali
InChI-nyckel FLFWJIBUZQARMD-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)NC(=S)O2
IUPAC-namn 3H-1,3-bensoxazol-2-tion
Molekylvikt (g/mol) 151.18
PubChem CID 712377
Formel vikt 151.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.