Läs mer
2-Mercaptoetan-sulfonsyranatriumsalt, 96 %
Produktkod. 15486129
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15486129 10 g 10g
15496129 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15486129 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63989.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 19767-45-4 | C2H5NaO3S2 | 164,169 g/mol
Natriumsalt av 2-merkaptoetansulfonsyra används som adjuvans i cancerkemoterapi som involverar cyklofosfamid och ifosfamid. Det används som en antioxidant och cytoskyddande medel i en mängd olika tillämpningar från skydd mot toxicitet hos terapeutiska medel, såsom cyklofosfamid till förebyggande av hjärnskada.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-merkaptoetansulfonsyranatriumsalt används som adjuvans vid cancerkemoterapi med cyklofosfamid och ifosfamid. Det används som en antioxidant och cytoskyddande medel i en mängd olika tillämpningar från skydd mot toxicitet hos terapeutiska medel, såsom cyklofosfamid till förebyggande av hjärnskada.
Löslighet
Lösligt i vatten. Även löslig i metanol, DMSO (33 mg/ml) och etanol (< 1 mg/ml).
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19767-45-4
Molekylformel C2H5NaO3S2
Molekylvikt (g/mol) 164.169
MDL-nummer MFCD00007535
InChI-nyckel XOGTZOOQQBDUSI-UHFFFAOYSA-M
Synonym mesna, sodium 2-mercaptoethanesulfonate, mesnex, uromitexan, mitexan, 2-mercaptoethanesulfonic acid sodium salt, mistabron, mesnum, mistabronco, mucofluid
PubChem CID 23662354
IUPAC-namn natrium;2-sulfanyletansulfonat
LEDER C(CS(=O)(=O)[O-])S.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercaptoethane sulfonic acid sodium salt
Färg Vitt
Linjär formel HSCH2CH2SO3Na
Kvantitet 10 g
Beilstein 3657828
Merck Index 14,5909
Löslighetsinformation Soluble in water. Also soluble in methanol,DMSO (33mg/ml) and ethanol (<1mg/ml).
Formel vikt 164.18
Procent renhet 96%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.