Learn More
2-Mercaptoetan-sulfonsyranatriumsalt, 96 %
Artikelnummer. 15496129
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Packungsgröße
15496129 25 g 25g
15486129 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15496129 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63989.14
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 19767-45-4 | C2H5NaO3S2 | 164,169 g/mol
Natriumsalt av 2-merkaptoetansulfonsyra används som adjuvans i cancerkemoterapi som involverar cyklofosfamid och ifosfamid. Det används som en antioxidant och cytoskyddande medel i en mängd olika tillämpningar från skydd mot toxicitet hos terapeutiska medel, såsom cyklofosfamid till förebyggande av hjärnskada.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-merkaptoetansulfonsyranatriumsalt används som adjuvans vid cancerkemoterapi med cyklofosfamid och ifosfamid. Det används som en antioxidant och cytoskyddande medel i en mängd olika tillämpningar från skydd mot toxicitet hos terapeutiska medel, såsom cyklofosfamid till förebyggande av hjärnskada.
Löslighet
Lösligt i vatten. Även löslig i metanol, DMSO (33 mg/ml) och etanol (< 1 mg/ml).
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19767-45-4
Molekylformel C2H5NaO3S2
Molekylvikt (g/mol) 164.169
MDL-nummer MFCD00007535
InChI-nyckel XOGTZOOQQBDUSI-UHFFFAOYSA-M
Synonym mesna, sodium 2-mercaptoethanesulfonate, mesnex, uromitexan, mitexan, 2-mercaptoethanesulfonic acid sodium salt, mistabron, mesnum, mistabronco, mucofluid
PubChem CID 23662354
IUPAC-namn natrium;2-sulfanyletansulfonat
LEDER C(CS(=O)(=O)[O-])S.[Na+]
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 2-Mercaptoethane sulfonic acid sodium salt
Färg Vitt
Linjär formel HSCH2CH2SO3Na
Kvantitet 25 g
Beilstein 3657828
Merck Index 14,5909
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Löslig även i metanol, DMSO (33 mg/ml) och etanol (<1 mg/ml).
Formel vikt 164.18
Procent renhet 96%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.