Läs mer
2-Mercaptoetanesulfonsyra natriumsalt, 98 %, analytisk standard
Produktkod. 15585106 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15585106 25 g 25g
15575106 5 g 5g
15562745 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15585106 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 443150250
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 19767-45-4 | C2H5NaO3S2 | 164,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19767-45-4
Molekylformel C2H5NaO3S2
Molekylvikt (g/mol) 164.18
InChI-nyckel XOGTZOOQQBDUSI-UHFFFAOYSA-M
Synonym mesna, sodium 2-mercaptoethanesulfonate, mesnex, uromitexan, mitexan, 2-mercaptoethanesulfonic acid sodium salt, mistabron, mesnum, mistabronco, mucofluid
PubChem CID 23662354
IUPAC-namn natrium;2-sulfanyletansulfonat
LEDER C(CS(=O)(=O)[O-])S.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercaptoethanesulfonic acid sodium salt
Förlust vid torkning 2% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5 to 102% min. (On dried substance) (Iodometry)
Kvantitet 25 g
Merck Index 15,5979
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vikt 164.18
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Mercaptoethanesulfonic acid sodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.