Läs mer
2-merkaptoetansulfonsyra, natriumsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11482312 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11482312 25 g 25g
11452312 1 g 1g
11462312 5 g 5g
11472312 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11482312 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215160225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3120.00 SEK
    2967.81 SEK / 25g
    Save 152.19 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 19767-45-4
Molekylformel C2H5NaO3S2
Molekylvikt (g/mol) 164.169
InChI-nyckel XOGTZOOQQBDUSI-UHFFFAOYSA-M
Synonym mesna, sodium 2-mercaptoethanesulfonate, mesnex, uromitexan, mitexan, 2-mercaptoethanesulfonic acid sodium salt, mistabron, mesnum, mistabronco, mucofluid
PubChem CID 23662354
IUPAC-namn natrium;2-sulfanyletansulfonat
LEDER C(CS(=O)(=O)[O-])S.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercaptoethanesulfonic acid, sodium salt
Namnnotering För HPLC-analys
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.995
Kvantitet 25 g
Formel vikt 164.2
Fysisk form Pulver