missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Mercaptoethanol-1,1,2,2-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Mercaptoethanol-D4 |
| CAS | 284474-53-9 |
| Molekylformel | C2 D4 H2 O S |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Ethan-1,1,2,2-d4-ol, 2-mercapto- (9 CI), 2-Mercaptoethanol-1,1,2,2-d4, 2-Mercaptoethanol-D4, 2-Mercaptoethanol-d4, 2-Mercaptoethan-1,1,2,2-d4-ol, 2-Sulfanylethanol-d4, β-Hydroxyethanethiol-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4 H,1-2H2/i1D2,2D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])S |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-sulfanylethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 82.1581 |
| Formel vikt | 82.039 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?