Läs mer
Gibco™ 2-merkaptoetanol (50 mM)
Produktkod. 11528926 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
20 ml
Förpackningsstorlek:
20ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11528926 20 ml 20ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11528926 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 31350010
Se till att er processutveckling gör skillnad
Använd kampanjkoden 27978
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
2-merkaptoetanol (50 mM)
Gibco™ 2-Mercaptotanol (även känt som beta-merkaptotanol eller BME) är ett potent reducerande medel som används i cellodlingsmedium för att förhindra giftiga nivåer av syreradikaler. Merkaptotanol är inte stabilt i lösning, så de flesta protokoll kräver daglig tillskott. Gibco™ 2-Mercaptotanol tillverkas vid 50 mM i Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning (DPBS).
cGMP-tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ 2-Mercaptotanol tillverkas vid en cGMP-godkänd anläggning i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt 13485-standarden ISO .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor: 2– °8 C
Fraktvillkor: Ambient
Hållbarhet: 36 månader från tillverkningsdatum
Celltyp Däggdjursceller
Koncentration 50 mM
Form Vätska
Produkttyp BME
pH 6 till 8
Kvantitet 20 ml
Frakt skick Rumstemperatur
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-mercaptoethanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Mercaptoethanol