Läs mer
2-merkaptoetanol,≥ 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11461711 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
250ml
500ml
Produktkod. 11461711
Brand: MP Biomedicals 0219024290
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 60-24-2
Molekylformel C2H6OS
Molekylvikt (g/mol) 78.13
MDL-nummer MFCD00004890
InChI-nyckel DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan
PubChem CID 1567
ChEBI CHEBI:41218
LEDER OCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercaptoethanol
Färg Färglös till gul
Densitet 1.12g/cm3 at 20°C
Analysprocentintervall ≥98%
Kvantitet 500 mL
IUPAC-namn 2-sulfanyletan-1-ol
Formel vikt 78.13
Fysisk form Vätska