Läs mer
2-merkaptoetanol,≥ 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11471711 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
250ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11471711 1 L 1 L
11441711 100 mL 100ml
11451711 250 mL 250ml
11461711 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11471711 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219024291
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1795.00 SEK
    1705.91 SEK / 1 L
    Save 89.09 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 60-24-2
Molekylformel C2H6OS
Molekylvikt (g/mol) 78.13
MDL-nummer MFCD00004890
InChI-nyckel DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan
PubChem CID 1567
ChEBI CHEBI:41218
LEDER OCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercaptoethanol
Färg Färglös till gul
Densitet 1,12 g/cm3 vid 20 °C
Analysprocentintervall ≥98%
Kvantitet 1 L
IUPAC-namn 2-sulfanyletan-1-ol
Formel vikt 78.13
Fysisk form Vätska