Läs mer
2-Mercapttoetanol, 98+%
Produktkod. 11452608
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11452608 250 g 250g
11442608 1000 g 1000g
11462608 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11452608 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15890.30
 Begränsad artikel
I lager
2-Mercapttoethanol, CAS # 60-24-2, används ofta som reduktionsmedel i laboratorier och har en rad olika tillämpningar, såsom löslig proteinlösning. | CAS: 60-24-2 | C2H6OS | 78,13 g/mol
Solubiliserar proteiner genom att reducera disulfidkopplingar2-Mercaptoethanol används vid framställning av nanografen för cellulär avbildning och läkemedelsleverans samt multifunktionell polymer micell. Det fungerar som ett reduktionsmedel som används vid elektrofores, aminosyradetektion och särskiljande ssDNA/dsDNA. Den används också som en standardbuffert. Det används också vid framställning av PVC-värmestabilisatorer och som kedjeöverföringsmedel vid tillverkning av PVC. Vidare används det i vissa RNA-isoleringsprocedurer för att eliminera ribonukleas. Det används som korrosionsinhibitor och malmflotationsmedel. Inom biokemi är det användbart att studera immunsystemets aktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•2-merkaptoetanol är ett reduktionsmedel som kan användas i studier för att solubilisera proteiner genom att reducera disulfidbindningar
Ansökan
•2-merkaptoetanol fungerar som ett reduktionsmedel vid elektrofores, aminosyradetektion och särskiljande av ssDNA/dsDNA
• Den kan också användas som en standardbuffert
• Det kan också användas i vissa RNA-isoleringsprocedurer för att eliminera ribonukleas
• Inom biokemi är det användbart för att studera immunsystemets aktivitet
• Dessutom kan den användas i laboratorieapplikationer som involverar beredning av multifunktionella polymera miceller och nanografen för cellulär avbildning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-24-2
Molekylformel C2H6OS
Molekylvikt (g/mol) 78.13
MDL-nummer MFCD00004890
InChI-nyckel DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan
PubChem CID 1567
ChEBI CHEBI:41218
LEDER OCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercaptoethanol
Smältpunkt -100°C
Densitet 1.114
Kokpunkt 156°C to 158°C
Flampunkt 73°C (163°F)
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.5
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2966
Beilstein 773648
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,5869
Löslighetsinformation Miscible with water,alcohol,ether,benzene and other organic solvents.
IUPAC-namn 2-sulfanyletan-1-ol
Formel vikt 78.13
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.