Läs mer
2-merkaptoetanol cellkultur MP Biomedicals
Produktkod. 11491921 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
250ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491921 1 L 1 L
11461921 100 mL 100ml
11471921 250 mL 250ml
11481921 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11491921 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219470591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4015.00 SEK
    3820.77 SEK / 1 L
    Save 194.23 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 60-24-2
Molekylformel C2H6OS
Molekylvikt (g/mol) 78.13
MDL-nummer MFCD00004890
InChI-nyckel DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan
PubChem CID 1567
ChEBI CHEBI:41218
IUPAC-namn 2-sulfanyletan-1-ol
LEDER OCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercaptoethanol
Namnnotering Molekylärbiologi och Proteomics
Densitet 1.12g/mL
Analysprocentintervall >98%
Kvantitet 1 L
Formel vikt 78.13
Procent renhet 99.4%
Kvalitet Cellkulturreagens
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Mercaptoethanol, cell culture reagent
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P361-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).