Läs mer
2-merkaptoetanol (elektrofores), Fisher BioReagents
Produktkod. 10366313
Change view
Kvantitet:
89.74 mL
Förpackning:
Bärnstensfärgad glas/giftförpackning
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10366313 89.74 mL Bärnstensfärgad glas/giftförpackning 100g
1 options
Produktkod. 10366313 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP176100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
2-merkaptoetanol minskar disulfidbindningar i proteiner och peptider och används i många enzymatiska reaktioner som en proteinstabilisator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Alfa vektor Mercaptoethanol
Kemiskt namn eller material 2-Mercaptoethanol
CAS 60-24-2
Abs. 0.05 AU max.
Smältpunkt -100°C
Färg Gult
Densitet 1.110g/cm³
pH 5.2
Kokpunkt 157°C
Analysprocentintervall ≥98 %
Förpackning Bärnstensfärgad glas/giftförpackning
Molekylformel C2H6OS
Linjär formel HSCH2CH2OH
MDL-nummer MFCD00004890
Kvantitet 89.74 mL
Merck Index 15, 5936
Synonym 2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan
InChI-nyckel DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
LEDER OCCS
IUPAC-namn 2-sulfanyletanol
Molekylvikt (g/mol) 78.13
PubChem CID 1567
Ångdensitet 2.69g/mol
ChEBI CHEBI:41218
Formel vikt 78.13
Procent renhet ≥98%
Kvalitet Elektrofores
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Mercaptoethanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.