Läs mer
2-Mercaptoethanol, Electrophoresis Grade, 98+%
Produktkod. p-7057542
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
Produktkod. 15418219
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J66742.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 60-24-2 | C2H6OS | 78.13 g/mol
β-Mercaptoethanol kan fungera som en enzymreaktivator i system som kräver reduktion för aktivering, och har ofta använts för att reducera disulfidbindningar för att separera proteinsubenheter för användning i elektrofores. Denna produkt kan också användas för att bilda o-phtalaldehyd-beta-merkaptoetanol (OPAME), ett fluorogent reagens som visat sig detektera aminosyror baserat på dess reaktion med primära aminer. På senare tid har OPAME använts för att skilja mellan ssDNA/dsDNA och till och med enkelbasfelmatchningar vid hybridisering av DNA. Det används ofta för att fördröja oxidation av biologiska föreningar i lösning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
β -Mercaptoethanol kan fungera som en enzymreaktivator i system som kräver reduktion för aktivering, och har ofta använts för att reducera disulfidbindningar för att separera proteinsubenheter för användning i elektrofores. Denna produkt kan också användas för att bilda o-phtalaldehyd-beta-merkaptoetanol (OPAME), ett fluorogent reagens som visat sig detektera aminosyror baserat på dess reaktion med primära aminer. På senare tid har OPAME använts för att skilja mellan ssDNA/dsDNA och till och med enkelbasfelmatchningar vid hybridisering av DNA. Det används ofta för att fördröja oxidation av biologiska föreningar i lösning.
Löslighet
Fullständigt blandbar i vatten. Löslig i alkohol, eter, bensen och andra organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Hantera under torr skyddsgas. Förvara i svalt skick. Inkompatibel med luft, fukt, oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-24-2
Molekylformel C2H6OS
Molekylvikt (g/mol) 78.13
MDL-nummer MFCD00004890
InChI-nyckel DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan
PubChem CID 1567
ChEBI CHEBI:41218
LEDER OCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercaptoethanol
Smältpunkt -100°C
Färg Färglös
Densitet 1.114 g/mL
Kokpunkt 156°C to 158°C
Flampunkt 73°C (163°F)
Odör Unpleasant
Linjär formel HSCH2CH2OH
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2966
Beilstein 773648
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,5869
Löslighetsinformation Fully miscible in water. Soluble in alcohol,ether,benzene,and other organic solvents.
IUPAC-namn 2-sulfanyletanol
Formel vikt 78.13
Procent renhet ≥98%
Kvalitet Elektrofores
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.