Läs mer
2-Mercaptoethanol Molecular Biology MP Biomedicals
Produktkod. 11426581 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11426581 25 mL 25ml
1 options
Produktkod. 11426581 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219483425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255.94 SEK
    233.69 SEK / 25ml
    Save 22.25 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Molecular biology grade reducing agent used to denature proteins and prevent oxidation in laboratory research applications.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercaptoethanol
CAS 60-24-2
Densitet 2.69 (sändning = 1)
Molekylformel C2H6OS
MDL-nummer MFCD00004890
Kvantitet 25 mL
Synonym 2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan
InChI-nyckel DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
LEDER OCCS
IUPAC-namn 2-sulfanyletan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 78.13
PubChem CID 1567
ChEBI CHEBI:41218
Formel vikt 78.13
Procent renhet ≥98%
Kvalitet Molekylärbiologi
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Mercaptoethanol, Molecular Biology Reagent
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301+H331-Giftigt vid förtäring eller inandning
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).