Läs mer
2-Mercaptotanol, TRC
Produktkod. 30467179
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30467179 100 g
1 options
Produktkod. 30467179 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM225480100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercaptoethanol
CAS 60-24-2
Molekylformel C2 H6 O S
Kvantitet 100 g
Synonym 2-Mercaptoethanol, 1-Hydroxy-2-mercaptoethane, 1-Mercapto-2-hydroxyethane, 2-Hydroxy-1-ethanethiol, 2-Hydroxyethanethiol, 2-Hydroxyethyl mercaptan, 2-ME, 2-Mercapto-1-ethanol, 2-Mercaptoethyl alcohol, 2-Sulfanylethan-1-ol, 2-Sulfanylethanol, 2BME, BME, Beta-mercapto, Beta-mercaptoethanol, Ethylene glycol, monothio-, Hydroxyethyl mercaptan, Mercaptoethanol, Monothioethylene glycol, Monothioglycol, NSC 3723, Thioethylene glycol, Thiomonoglycol, β-Hydroxyethanethiol, β-Hydroxyethylmercaptan, β-Mercapto, β-Mercaptoethanol, β-met
InChI formel InChI=1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
LEDER OCCS
IUPAC-namn 2-sulfanyletanol
Molekylvikt (g/mol) 78.133
Formel vikt 78.0139