Läs mer
2-Mercaptoethylsulfid, 90 %
Produktkod. 12684937 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12684937 50 g Glasflaska 50g
12664937 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12684937 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 125490500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 3570-55-6 | C4H10S3 | 154,30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3570-55-6
Molekylformel C4H10S3
Molekylvikt (g/mol) 154.30
MDL-nummer MFCD00004893
InChI-nyckel KSJBMDCFYZKAFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-thiodiethanethiol, bis 2-mercaptoethyl sulfide, 2-mercaptoethyl sulfide, ethanethiol, 2,2'-thiobis, bis mercaptoethyl sulfide, 3-thia-1,5-pentanedithiol, 2-mercaptoethylsulfide, 2,2'-dimercaptodiethyl sulfide, unii-oeu4azc07s, ethanethiol, 2,2'-thiodi
PubChem CID 77117
IUPAC-namn 2-(2-sulfanyletylsulfanyl)etantiol
LEDER SCCSCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercaptoethyl sulfide
Smältpunkt -11,0 °C
Färg Färglös
Densitet 1.1830g/mL, 1.183
Kokpunkt 135,0 °C till 136,0 °C (10,0 mmHg)
Flampunkt 90 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 88 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (HSCH2CH2)2S
Brytningsindex 1.594
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter, toluen, kloroform, dioxan, koltetraklorid
Formel vikt 154.32
Procent renhet 90%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.