Läs mer
2-Mercaptoetylaminhydroklorid, 97+%
Produktkod. 11406977
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11406977 500 g 500g
11486967 25 g 25g
11496967 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11406977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14377.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 156-57-0 | C2H8ClNS | 113,60 g/mol
En hämmare av DMBA-inducerade brösttumörer2-Mercaptoethylamine hydrochloride fungerar som en prekursor i taurinbiosyntes och komponent av koenzym A. Det är involverat i framställningen av aktiva farmaceutiska ingredienser som ranitidin och nizatidin. Det fungerar som ett motgift mot acetaminophenförgiftning. Vidare används det vid oral behandling av nefropatisk cystinos, strålningssjuka och störningar av cysteinutsöndring. Utöver detta fungerar det som en antioxidant och en hämmare av 7,12-dimetylbens[a]antracen (DMBA)-inducerade tumörer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
En hämmare av DMBA-inducerade brösttumörer2-Mercaptoethylamine hydrochloride fungerar som en prekursor i taurinbiosyntes och komponent av koenzym A. Det är involverat i framställningen av aktiva farmaceutiska ingredienser som ranitidin och nizatidin. Det fungerar som ett motgift mot acetaminophenförgiftning. Vidare används det vid oral behandling av nefropatisk cystinos, strålningssjuka och störningar av cysteinutsöndring. Utöver detta fungerar det som en antioxidant och en hämmare av 7,12-dimetylbens[a]antracen (DMBA)-inducerade tumörer.
Löslighet Löslig i vatten
, etanol, metanol och dimetylsulfoxid.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 156-57-0
Molekylformel C2H8ClNS
Molekylvikt (g/mol) 113.60
MDL-nummer MFCD00012904
InChI-nyckel OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cysteamine hydrochloride, 2-aminoethanethiol hydrochloride, cysteamine hcl, cysteaminium chloride, 2-mercaptoethylamine hydrochloride, 2-mercaptoethylamine hcl, bekaptan, mercaptamine hydrochloride, merkamin hydrochloride
PubChem CID 9082
IUPAC-namn 2-aminoetantiol;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].NCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercaptoethylamine hydrochloride
Smältpunkt 65°C to 69°C
Kvantitet 500 g
Beilstein 3590083
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,2779
Löslighetsinformation Soluble in water,ethanol,methanol and dimethyl sulfoxide.
Formel vikt 113.61
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.