Läs mer
2-Mercaptoetylaminhydroklorid, 97+%
Beskrivning
En hämmare av DMBA-inducerade brösttumörer2-Mercaptoethylamine hydrochloride fungerar som en prekursor i taurinbiosyntes och komponent av koenzym A. Det är involverat i framställningen av aktiva farmaceutiska ingredienser som ranitidin och nizatidin. Det fungerar som ett motgift mot acetaminophenförgiftning. Vidare används det vid oral behandling av nefropatisk cystinos, strålningssjuka och störningar av cysteinutsöndring. Utöver detta fungerar det som en antioxidant och en hämmare av 7,12-dimetylbens[a]antracen (DMBA)-inducerade tumörer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
En hämmare av DMBA-inducerade brösttumörer2-Mercaptoethylamine hydrochloride fungerar som en prekursor i taurinbiosyntes och komponent av koenzym A. Det är involverat i framställningen av aktiva farmaceutiska ingredienser som ranitidin och nizatidin. Det fungerar som ett motgift mot acetaminophenförgiftning. Vidare används det vid oral behandling av nefropatisk cystinos, strålningssjuka och störningar av cysteinutsöndring. Utöver detta fungerar det som en antioxidant och en hämmare av 7,12-dimetylbens[a]antracen (DMBA)-inducerade tumörer.
Löslighet Löslig i vatten
, etanol, metanol och dimetylsulfoxid.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Mercaptoethylamine hydrochloride |
| Smältpunkt | 65 °C till 69 °C |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 3590083 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,2779 |
| Löslighetsinformation | Lösliga i vatten, etanol, metanol och dimetylsulfoxid. |
| Formel vikt | 113.61 |
| Procent renhet | ≥98% |
Säkerhet och hantering
- 2-Mercaptoethylamine hydrochloride
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Mercaptamine hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.