Läs mer
2-Mercaptoimidazol, 98+%
Produktkod. 11324574
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11324574 1 g 1g
11334574 5 g 5g
11344574 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11324574 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01346.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
CAS: 872-35-5 | C3H4N2S | 100,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 872-35-5
Molekylformel C3H4N2S
Molekylvikt (g/mol) 100.14
MDL-nummer MFCD00005188
InChI-nyckel OXFSTTJBVAAALW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptoimidazole, 1h-imidazole-2-thiol, imidazole-2-thiol, 1h-imidazole-2 3h-thione, 4-imidazoline-2-thione, 1,3-vinylenethiourea, imidazole, 2-mercapto, 2h-imidazole-2-thione, 1,3-dihydro, usaf el-57, mercaptoimidazole
PubChem CID 1201386
LEDER SC1=NC=CN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercaptoimidazole
Smältpunkt 222°C to 227°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 105775
IUPAC-namn lH-imidazol-2-tiol
Formel vikt 100.14
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.