Läs mer
2-Mercaptoisobutyrsyra, 90 %, TRC
Produktkod. 30134269
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134269 1 g
30132733 10 g
30010857 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134269 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2534001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4695-31-2
Molekylformel C4 H8 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 120.17
IUPAC-namn 2-metyl-2-sulfanylpropansyra
LEDER CC(C)(S)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercaptoisobutyric Acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H8O2S/c1-4(2,7)3(5)6/h7H,1-2H3,(H,5,6)
Formel vikt 120.0245