Läs mer
2-Mercaptofenol, 98+%
Produktkod. 10512004 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10512004 1 g Glasflaska 1g
10520184 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10512004 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 385600010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1121-24-0 | C6H6OS | 126,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1121-24-0
Molekylformel C6H6OS
Molekylvikt (g/mol) 126.18
MDL-nummer MFCD00040447
InChI-nyckel VMKYTRPNOVFCGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxythiophenol, 2-mercaptophenol, o-mercaptophenol, phenol, 2-mercapto, 2-hydroxy thiophenol, 2-hydroxybenzenethiol, o-hydroxythiophenol, o-hydroxybenzenothiol, 2-hydroxybenzenothiol, mercaptophenol
PubChem CID 70718
IUPAC-namn 2-sulfanylfenol
LEDER C1=CC=C(C(=C1)O)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercaptophenol
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 20.0°C
Färg Grön till gul
Densitet 1.2200g/mL, 1.22
Kokpunkt 40.0°C (300.0 mmHg)
Flampunkt 97°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel SHC6H4OH
Brytningsindex 1.6100 to 1.6120
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble.
Formel vikt 126.18
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Mercaptophenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.