missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Mercaptophenylacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Mercaptophenylacetic Acid |
| CAS | 39161-85-8 |
| Molekylformel | C8 H8 O2 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O2S/c9-8(10)5-6-3-1-2-4-7(6)11/h1-4,11H,5H2,(H,9,10) |
| LEDER | OC(=O)Cc1ccccc1S |
| IUPAC-namn | 2-(2-sulfanylphenyl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.21 |
| Formel vikt | 168.0245 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?