Läs mer
2-Mercaptopropioninsyra, 95 %
Produktkod. 10533504 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10533504 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
10091650 100 g Glasflaska 100g
10376540 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10533504 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 138790025
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 79-42-5 | C3H6O2S | 106,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-42-5
Molekylformel C3H6O2S
Molekylvikt (g/mol) 106.14
MDL-nummer MFCD00004862
InChI-nyckel PMNLUUOXGOOLSP-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-mercaptopropionic acid, thiolactic acid, 2-mercaptopropanoic acid, 2-thiolactic acid, 2-thiolpropionic acid, alpha-mercaptopropionic acid, alpha-mercaptopropanoic acid, propionic acid, 2-mercapto, propanoic acid, 2-mercapto, fema no. 3180
PubChem CID 62326
ChEBI CHEBI:47872
IUPAC-namn 2-sulfanylpropansyra
LEDER CC(S)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercaptopropionic acid
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 10 °C till 14 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1900g/mL, 1.19
Kokpunkt 102 °C (16,0 mmHg)
Flampunkt 87 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (Jodimetri)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH(SH)CO2H
Brytningsindex 1,4804 till 1,4824
Kvantitet 2.5 kg
Beilstein 03, 289
Fieser 15,307
Merck Index 15, 9493
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandbar med vatten. Andra lösligheter: blandbar med alkohol, eter och aceton, blandbar med benzol, petroleumeter, kloroform, kloretan, dietyleter
Formel vikt 106.14
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.