Läs mer
2-Merkaptopropionsyra, 97 %
Produktkod. 11378325
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11378325 10 g 10g
11388325 100 g 100g
11398325 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11378325 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10257.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 79-42-5 | C3H6O2S | 106,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-42-5
Molekylformel C3H6O2S
Molekylvikt (g/mol) 106.14
MDL-nummer MFCD00004862
InChI-nyckel PMNLUUOXGOOLSP-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-mercaptopropionic acid, thiolactic acid, 2-mercaptopropanoic acid, 2-thiolactic acid, 2-thiolpropionic acid, alpha-mercaptopropionic acid, alpha-mercaptopropanoic acid, propionic acid, 2-mercapto, propanoic acid, 2-mercapto, fema no. 3180
PubChem CID 62326
ChEBI CHEBI:47872
IUPAC-namn 2-sulfanylpropansyra
LEDER CC(S)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercaptopropionic acid
Smältpunkt 10 °C till 14 °C
Densitet 1.196
Kokpunkt 217 °C
Flampunkt 107 °C (225 °F)
Odör Obehagligt
Brytningsindex 1.482
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2936
Beilstein 506218
Merck Index 14,9340
Formel vikt 106.14
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.