Läs mer
2-merkaptopurin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11497642 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11497642 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 11497642 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215535680
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercaptopurine
CAS 28128-19-0
Färg Orange
Molekylformel C5H4N4S
MDL-nummer MFCD00047145
Kvantitet 100 mg
Synonym 2-mercaptopurine, 2-thiopurine, 5-mercaptopurine, purine-2-thiol, 2-purinethiol, 7h-purine-2-thiol, 9h-purine-2-thiol, 2-mp, 1,3-dihydro-2h-purine-2-thione, 3,7-dihydro-2h-purine-2-thione
InChI-nyckel HDBQZGJWHMCXIL-UHFFFAOYSA-N
LEDER S=C1NC2=C(NC=N2)C=N1
IUPAC-namn 3,7-dihydro-2H-purin-2-tion
Molekylvikt (g/mol) 152.18
PubChem CID 3015569
Formel vikt 152.18
Fysisk form Pulver