Läs mer
2-Mercaptopyridin, 98 %
Produktkod. 11489273
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489273 5 g 5g
11499273 25 g 25g
11409283 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489273 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11741.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2637-34-5 | C5H5NS | 111,162 g/mol
Används som ligand i metallkomplex. Den kan användas för att belägga porösa medier för att rena plasmid-DNA.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används som ligand i metallkomplex. Den kan användas för att belägga porösa medier för att rena plasmid-DNA.
Löslighet Något löslig i kloroform, metanol och dimetylsulfoxid.
Anmärkningar
Air Sensitive, håll behållaren tätt försluten. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2637-34-5
Molekylformel C5H5NS
Molekylvikt (g/mol) 111.162
MDL-nummer MFCD00006285
InChI-nyckel WHMDPDGBKYUEMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptopyridine, 2-pyridinethiol, pyridine-2-thiol, 2-thiopyridine, pyrid-2-thione, 2 1h-pyridinethione, pyridinethione, 2-thiopyridone, 2-pyridinethione, 2-mercapto pyridine
PubChem CID 2723698
ChEBI CHEBI:45223
IUPAC-namn lH-pyridin-2-tion
LEDER C1=CC(=S)NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercaptopyridine
Smältpunkt 124 °C till 130 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 105758
Känslighet Air sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in chloroform,methanol and dimethyl sulfoxide.
Formel vikt 111.17
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Mercaptopyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2(1H)-Pyridinethione
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.